2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33457-1G OR33457-25G OR33457-5G
APOSOR33457-1GEA 182 EUR
APOSOR33457-1G APOSOR33457-25G APOSOR33457-5G
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate 95%
2-(4-Methylphenyl)-2-oxoethyl acetate
Formule: C₁₁H₁₂O₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00458047
CAS nummer: 65143-37-5