Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzoate
OR33458-1G OR33458-5G
APOSOR33458-1GEA 271 EUR
APOSOR33458-1G APOSOR33458-5G
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)benzenecarboxylate
Formule: C₁₀H₈ClN₃O₂
MW: 237.65 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152714
CAS nummer: 220141-20-8