N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33461-1G OR33461-5G
APOSOR33461-1GEA 271 EUR
APOSOR33461-1G APOSOR33461-5G
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide 95%
N'-(1H-Indazol-6-yl)-N,N-dimethylethanimidamide
Formule: C₁₁H₁₄N₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152717
CAS nummer: 952183-02-7