6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33469-1G OR33469-5G
APOSOR33469-1GEA 338 EUR
APOSOR33469-1G APOSOR33469-5G
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine 95%
6-Chloro-N-methyl-2-phenyl-4-pyrimidinamine
Formule: C₁₁H₁₀ClN₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00697490
CAS nummer: 1017782-49-8