3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Bromo-2-hydroxy-5-methylpyridine
OR3347-1G OR3347-5G
APOSOR3347-1GEA 22 EUR
APOSOR3347-1G APOSOR3347-5G
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-methylpyridin-2-ol
Formule: C6H6BrNO
Smeltpunt: 154…158 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791312
CAS nummer: 17282-02-9