3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33472-1G OR33472-5G
APOSOR33472-1GEA 246 EUR
APOSOR33472-1G APOSOR33472-5G
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(1H-pyrrol-2-yl)propanenitrile
Formule: C₇H₆N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07369265
CAS nummer: 90908-89-7