2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33473-1G OR33473-5G
APOSOR33473-1GEA 338 EUR
APOSOR33473-1G APOSOR33473-5G
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde 95%
2'-(Methylsulphinyl)[1,1'-biphenyl]-4-carbaldehyde
Formule: C₁₄H₁₂O₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09972222
CAS nummer: 1171155-44-4