3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33476-1G OR33476-5G
APOSOR33476-1GEA 338 EUR
APOSOR33476-1G APOSOR33476-5G
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1H-pyrazol-1-yl)phenyl]propanenitrile
Formule: C₁₂H₉N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025838
CAS nummer: 1176541-33-5