3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33478-1G OR33478-5G
APOSOR33478-1GEA 338 EUR
APOSOR33478-1G APOSOR33478-5G
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile 95%
3-[4-(4-Methylpiperazino)phenyl]-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₄H₁₇N₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025842
CAS nummer: 1135282-83-5