6-Hydroxynicotinonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3348-1G OR3348-250MG
APOSOR3348-1GEA 0 EUR
APOSOR3348-1G APOSOR3348-250MG
6-Hydroxynicotinonitrile 98%
6-Hydroxynicotinonitrile
Formule: C₆H₄N₂O
Smeltpunt: 256…258 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06656489
CAS nummer: 94805-52-4