2-Chlorophenylboronic acid 97+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3349-100G OR3349-25G OR3349-5G
APOSOR3349-100GEA 144 EUR
APOSOR3349-100G APOSOR3349-25G APOSOR3349-5G
2-Chlorophenylboronic acid 97+%
2-Chlorophenylboronic acid
Formule: C₆H₆BClO₂
Smeltpunt: 92…102 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00674012
CAS nummer: 3900-89-8