Methyl-2-chloronicotinate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: Methyl 2-chloronicotinate, Methyl 2-chloropyridine-3-carboxylate
OR3350-100G OR3350-25G OR3350-500G
APOSOR3350-100GEA 29.2 EUR
APOSOR3350-100G APOSOR3350-25G APOSOR3350-500G
Methyl-2-chloronicotinate 98%
Methyl-2-chloronicotinate
Formule: C₇H₆ClNO₂
Kookpunt: 150 °C/1mmHg
Dichtheid: 1,314 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01318629
CAS nummer: 40134-18-7
EINECS: 254-805-9