1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33500-1G OR33500-5G
APOSOR33500-1GEA 271 EUR
APOSOR33500-1G APOSOR33500-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.6]undecan-3-one
Formule: C₉H₁₅NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101409
CAS nummer: 1221791-73-6