1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33501-1G OR33501-5G
APOSOR33501-1GEA 271 EUR
APOSOR33501-1G APOSOR33501-5G
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one 95%
1-Thia-4-azaspiro[4.4]nonan-3-one
Formule: C₇H₁₁NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00101404
CAS nummer: 72752-82-0