3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33502-1G OR33502-5G
APOSOR33502-1GEA 271 EUR
APOSOR33502-1G APOSOR33502-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆ClNS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD14584833
CAS nummer: 1221792-02-4