8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33505-1G OR33505-5G
APOSOR33505-1GEA 271 EUR
APOSOR33505-1G APOSOR33505-5G
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one 95%
8-Benzyl-1-thia-4,8-diazaspiro[4.5]decan-3-one
Formule: C₁₄H₁₈N₂OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140266
CAS nummer: 32533-11-2