3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33506-1G OR33506-5G
APOSOR33506-1GEA 271 EUR
APOSOR33506-1G APOSOR33506-5G
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one 95%
3,4-Dihydro-1H-spiro[naphthalene-2,2'-[1,3]thiazolidine]-4'-one
Formule: C₁₂H₁₃NOS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140281
CAS nummer: 1221792-37-5