2-Aminoquinolin-4-ol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33507-1G OR33507-5G
APOSOR33507-1GEA 89.2 EUR
APOSOR33507-1G APOSOR33507-5G
2-Aminoquinolin-4-ol 95%
2-Aminoquinolin-4-ol
Formule: C₉H₈N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00052386
CAS nummer: 42712-64-1