2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR3351-5G OR3351-25G
APOSOR3351-5GEA 22 EUR
APOSOR3351-5G APOSOR3351-25G
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid 98%
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Formule: C₇H₄ClNO₄
Smeltpunt: 160…166 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00100425
CAS nummer: 5344-49-0