2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33511-1G OR33511-5G
APOSOR33511-1GEA 182 EUR
APOSOR33511-1G APOSOR33511-5G
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile 95%
2-(4-Bromo-2-chlorophenoxy)acetonitrile
Formule: C₈H₅BrClNO
MW: 246.5 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152774
CAS nummer: 951918-41-5