4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33514-1G OR33514-5G
APOSOR33514-1GEA 338 EUR
APOSOR33514-1G APOSOR33514-5G
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid 95%
4-(3,4-Dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-7-yl)benzenecarboxylic acid
Formule: C₁₆H₁₄O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09152731
CAS nummer: 952183-13-0