2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR33516-1G OR33516-5G
APOSOR33516-1GEA 338 EUR
APOSOR33516-1G APOSOR33516-5G
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol 95%
2-Amino-6-bromo-4-quinolinol
Formule: C₉H₇BrN₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08234781
CAS nummer: 123420-09-7