5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33518-1G OR33518-5G
APOSOR33518-1GEA 676 EUR
APOSOR33518-1G APOSOR33518-5G
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
5-Chloro-1-(4-chlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formule: C₁₃H₉Cl₂NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10758059
CAS nummer: 1033463-21-6