Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
OR33520-1G OR33520-5G
APOSOR33520-1GEA 68.7 EUR
APOSOR33520-1G APOSOR33520-5G
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl-4-formyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₇H₇NO₃
MW: 153.14 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02179575
CAS nummer: 40611-79-8