Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: Methyl 4-iodopyrrole-2-carboxylate
OR33523-1G OR33523-5G
APOSOR33523-1GEA 271 EUR
APOSOR33523-1G APOSOR33523-5G
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate 97%
Methyl-4-iodo-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formule: C₆H₆INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368824
CAS nummer: 40740-41-8