3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33526-1G OR33526-5G
APOSOR33526-1GEA 338 EUR
APOSOR33526-1G APOSOR33526-5G
3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile 95%
3-Oxo-3-[4-(1-pyrrolidinyl)phenyl]propanenitrile
Formule: C₁₃H₁₄N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07786223
CAS nummer: 887595-01-9