3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33528-1G OR33528-5G
APOSOR33528-1GEA 338 EUR
APOSOR33528-1G APOSOR33528-5G
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(5-Bromo-1-benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₁H₆BrNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025858
CAS nummer: 1135283-25-8