3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
OR33529-1G OR33529-5G
APOSOR33529-1GEA 271 EUR
APOSOR33529-1G APOSOR33529-5G
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile 95%
3-(1-Benzofuran-2-yl)-3-oxopropanenitrile
Formule: C₁₁H₇NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00047286
CAS nummer: 5149-69-9