Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33535-1G OR33535-5G
APOSOR33535-1GEA 541 EUR
APOSOR33535-1G APOSOR33535-5G
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate 95%
Methyl-2,5-dimethyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₁NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140300
CAS nummer: 1221792-61-5