4-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33539-1G OR33539-5G
APOSOR33539-1GEA 271 EUR
APOSOR33539-1G APOSOR33539-5G
4-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one 95%
4-Methyl-1,5,6,7-tetrahydro-2H-cyclopenta[b]pyridin-2-one
Formule: C₉H₁₁NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140309
CAS nummer: 20594-30-3