5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid) 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione
OR33544-1G OR33544-5G
APOSOR33544-1GEA 182 EUR
APOSOR33544-1G APOSOR33544-5G
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid) 95%
5-Bromo-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4,6-dione (5-Bromomeldrum's acid)
Formule: C₆H₇BrO₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 66145-20-8