8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33549-1G OR33549-5G
APOSOR33549-1GEA 271 EUR
APOSOR33549-1G APOSOR33549-5G
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane 95%
8-Methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decane
Formule: C₉H₁₇NS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140310
CAS nummer: 31404-03-2