Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33552-1G OR33552-5G
APOSOR33552-1GEA 338 EUR
APOSOR33552-1G APOSOR33552-5G
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate 95%
Methyl-1-(tert-butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD16140308
CAS nummer: 950858-97-6