1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33553-1G OR33553-5G
APOSOR33553-1GEA 541 EUR
APOSOR33553-1G APOSOR33553-5G
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid 95%
1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11810587
CAS nummer: 288251-51-4