N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33563-1G OR33563-5G
APOSOR33563-1GEA 92.1 EUR
APOSOR33563-1G APOSOR33563-5G
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine 97%
N,N-Dimethyl-1-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methanamine
Formule: C₁₀H₁₃N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01580034
CAS nummer: 5654-92-2