Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33564-1G OR33564-5G OR33564-25G
APOSOR33564-1GEA 182 EUR
APOSOR33564-1G APOSOR33564-5G APOSOR33564-25G
Ethyl-5-methylpicolinate 97%
Ethyl-5-methylpicolinate
Formule: C₉H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10566273
CAS nummer: 55876-82-9