N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33569-1G OR33569-5G
APOSOR33569-1GEA 271 EUR
APOSOR33569-1G APOSOR33569-5G
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide 95%
N-(2-Hydroxyethyl)-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxamide
Formule: C₁₃H₁₈N₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09607912
CAS nummer: 952183-27-6