4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33575-1G OR33575-5G
APOSOR33575-1GEA 541 EUR
APOSOR33575-1G APOSOR33575-5G
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
4-Iodo-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formule: C₅H₄INO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10758077
CAS nummer: 252861-26-0