2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33579-1G OR33579-5G
APOSOR33579-1GEA 271 EUR
APOSOR33579-1G APOSOR33579-5G
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile 95%
2-(3,4-Dichlorophenyl)-3-hydroxyacrylonitrile
Formule: C₉H₅Cl₂NO
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD12025879
CAS nummer: 77186-41-5