5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33582-1G OR33582-5G
APOSOR33582-1GEA 271 EUR
APOSOR33582-1G APOSOR33582-5G
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione 95%
5-(4-Bromophenyl)-4-methyl-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione
Formule: C₉H₈BrN₃S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03995808
CAS nummer: 494194-50-2