2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33590-1G OR33590-5G
APOSOR33590-1GEA 54.1 EUR
APOSOR33590-1G APOSOR33590-5G
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran 95%
2,3-Dihydro-2-methylbenzofuran
Formule: C₉H₁₀O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00023003
CAS nummer: 1746-11-8