4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33592-1G OR33592-5G
APOSOR33592-1GEA 271 EUR
APOSOR33592-1G APOSOR33592-5G
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide 95%
4-tert-Butyl-N-methyl-1,3-thiazol-2-aminehydrobromide
Formule: C₈H₁₅BrN₂S
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18803537
CAS nummer: 1280787-27-0