[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33595-1G OR33595-5G
APOSOR33595-1GEA 541 EUR
APOSOR33595-1G APOSOR33595-5G
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol 95%
[4-(tert-Butylsulphanyl)phenyl]methanol
Formule: C₁₁H₁₆OS
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD18890812
CAS nummer: 500530-69-8