3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33600-1G OR33600-5G
APOSOR33600-1GEA 182 EUR
APOSOR33600-1G APOSOR33600-5G
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine 97%
3-N-Cyclohexylpyridine-2,3-diamine
Formule: C₁₁H₁₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD20688652
CAS nummer: 1286273-78-6