1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33602-1G OR33602-5G
APOSOR33602-1GEA 338 EUR
APOSOR33602-1G APOSOR33602-5G
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine 97%
1-{1H-Pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-ylmethyl}piperidine
Formule: C₁₃H₁₇N₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD22126110
CAS nummer: 23616-64-0