6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33605-1G OR33605-5G
APOSOR33605-1GEA 338 EUR
APOSOR33605-1G APOSOR33605-5G
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde 97%
6-(4-Methoxyphenyl)pyridine-3-carbaldehyde
Formule: C₁₃H₁₁NO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04115433
CAS nummer: 834884-62-7