[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33606-1G OR33606-5G
APOSOR33606-1GEA 89.2 EUR
APOSOR33606-1G APOSOR33606-5G
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine 97%
[3-(Propan-2-yl)-1,2-oxazol-5-yl]amine
Formule: C₆H₁₀N₂O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06335179
CAS nummer: 88786-11-2