2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33626-1G OR33626-25G OR33626-5G OR33626-10G
APOSOR33626-1GEA 182 EUR
APOSOR33626-1G APOSOR33626-25G APOSOR33626-5G APOSOR33626-10G
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione 95%
2-(4-Oxopentyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
Formule: C₁₃H₁₃NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD06797717
CAS nummer: 3197-25-9