N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
OR33639-1G OR33639-5G
APOSOR33639-1GEA 182 EUR
APOSOR33639-1G APOSOR33639-5G
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine 95%
N-[(E)-(2-Chloro-5-nitrophenyl)methylidene]methanamine
Formule: C₈H₇ClN₂O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07681942
CAS nummer: 871909-85-2