Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
OR33650-100ML OR33650-500ML
APOSOR33650-100MLEA 120 EUR
APOSOR33650-100ML APOSOR33650-500ML
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M in THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
Formule: C₆H₁₈NNaSi₂
MW: 183.38 g/mol
Dichtheid: 0.92 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: –17 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00009835
CAS nummer: 1070-89-9
UN: 2924
ADR: 3+8 II